1.16039
Superspher® 100 RP-18 endcapped (4µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 mm x 4 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Superspher® 100 RP-18 LiChroCART™ 25-4, suitable for HPLC
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Superspher®
Características
endcapped: no
Parâmetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
coluna C × D.I.
2.5 cm × 4 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 bonding phase
tamanho de partícula
4 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-7.5
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Nota de análise
Theoretical Plates (N/m) (1,2-Benzanthracene): ≥ 50000
Symmetry (1,2-Benzanthracene): 0,8 - 1,4
Capacity factor (1,2-Benzanthracene): 6 - 10
Raw material:
Informações legais