1.15161
Pastilhas Histosec™ (sem DMSO)
solidification point 56-58°C, embedding agent for histology
About This Item
Código UNSPSC:
41116124
NACRES:
NA.21
Produtos recomendados
Nível de qualidade
IVD
for in vitro diagnostic use
pf
56-58 °C
temperatura de transição
flash point >100 °C
densidade volumétrica
400 kg/m3
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Pastilhas Histosec™ (sem DMSO), agente de embebição para amostras histológicas com ponto de solidificação de 56-58 °C, são um meio de embebição pronto para uso para amostras histológicas de origem humana. Elas são uma parafina enriquecida com polímeros, também disponíveis com a adição de DMSO (dimetilsulfóxido) (Pastilhas Histosec™ Número do produto 1.11609). O DMSO aumenta a taxa de penetração da parafina e propicia preservação adicional das estruturas do tecido. Seu intervalo de fusão se encontra entre 56 - 58 °C e, dentro desse intervalo, qualquer amostra pode ser processada sem receio de danos, independentemente do método utilizado. Na maioria dos laboratórios clínicos, a parafinização é realizada com um sistema de embebição automatizado e é feita logo depois do histoprocessamento. As pastilhas Histosec™ (sem DMSO) são bastante solúveis com Intermedia Xylene (mistura isomética) (Número do produto 1.08298) ou com substitutos de xileno como Neo-Clear™(Número do produto 1.09843).
A parafina é um produto registrado para diagnóstico in vitro e tem certificação CE, portanto pode ser usada para fins de diagnóstico clínico. Para obter mais detalhes, veja as Instruções de uso (IFU). As IFU podem ser baixadas dessa página da Web.
A parafina é um produto registrado para diagnóstico in vitro e tem certificação CE, portanto pode ser usada para fins de diagnóstico clínico. Para obter mais detalhes, veja as Instruções de uso (IFU). As IFU podem ser baixadas dessa página da Web.
Informações legais
HISTOSEC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NEO-CLEAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C