Documentos Principais
1.13898
Supelco
Standard oil
for atomic absorption spectroscopy
Sinônimo(s):
Standard oil
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12181601
Número do índice EC:
232-455-8
NACRES:
NA.24
grau
reference material
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.0001 hPa ( 20 °C)
temperatura de autoignição
>300 °C
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
kinematic viscosity
16 cSt(40 °C)
temperatura de transição
flash point >180 °C
densidade
0.85 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
industrial qc
pharmaceutical
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Nota de análise
Identity (IR-spectrum): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.84 - 0.86 g/ml
Viscosity (20 °C): 30 - 40 mPa∙s
Ag (Silver): ≤ 0.5 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.5 ppm
Au (Gold): ≤ 0.5 ppm
B (Boron): ≤ 0.5 ppm
Ba (Barium): ≤ 0.5 ppm
Be (Beryllium): ≤ 0.5 ppm
Bi (Bismuth): ≤ 0.5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.5 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.5 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.5 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.5 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.5 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.5 ppm
Ga (Gallium): ≤ 0.5 ppm
In (Indium): ≤ 0.5 ppm
K (Potassium): ≤ 0.5 ppm
Li (Lithium): ≤ 0.5 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.5 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.5 ppm
Mo (Molybdenum): ≤ 0.5 ppm
Na (Sodium): ≤ 0.5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.5 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.5 ppm
Pt (Platinum): ≤ 0.5 ppm
Sb (Antimony): ≤ 0.5 ppm
Sn (Tin): ≤ 0.5 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.5 ppm
Ti (Titanium): ≤ 0.5 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.5 ppm
V (Vanadium): ≤ 0.5 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.5 ppm
Zr (Zirconium): ≤ 0.5 ppm
Water: ≤ 0.01 %
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
275.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
135 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5