Documentos Principais
1.07160
Supelco
Paraffin
viscous Reag. Ph Eur
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12181503
Número do índice EC:
232-455-8
NACRES:
NB.51
Agency
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Formulário
liquid
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
viscosidade dinâmica
100-230 mPa.s(20 °C)
Viscosidade cinemática
>22.5 cSt(40 °C)
p.e.
300-500 °C/1,013 hPa
temperatura de transição
flash point 200 °C
densidade
0.86 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
Nota de análise
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (Viscosity): passes test
Acidity or alkalinity: passes test
Relative Density (d 20/20): 0.827 - 0.890
Dynamic viscosity (20 °C): 110 - 230 mPa∙s
Aromatic, polycyclic Hydrocarbons: passes test
Solid Paraffines: passes test
Readily carbonisable substance: passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
455.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
235 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Óleo mineral meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
M1180
Óleo mineral
Óleo mineral light
Sigma-Aldrich
330779
Óleo mineral
Óleo mineral white
Supelco
PX0045
Óleo mineral
Paraffin oil suitable for IR spectroscopy
Supelco
76235
Paraffin oil
Paraffin Oil heavy
Supelco
PX0046
Paraffin Oil
Paraffin wax tested according to Ph. Eur., low viscosity
Sigma-Aldrich
76233
Paraffin wax