Documentos Principais
1.12167
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) oxide
99+
Sinônimo(s):
Gadolinium(III) oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Gd2O3
Número CAS:
Peso molecular:
362.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número do índice EC:
235-060-9
Nível de qualidade
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
2330 °C
densidade
7.4 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/2Gd.3O/q2*+3;3*-2
chave InChI
CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1