Documentos Principais
1.12151
Sigma-Aldrich
Dysprosium oxide
99+
Sinônimo(s):
Dysprosium oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Dy2O3
Número CAS:
Peso molecular:
373.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número do índice EC:
215-164-0
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
2340 °C
densidade
7.81 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[Dy+3].[Dy+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Dy.3O/q2*+3;3*-2
chave InChI
GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2