1.09489
pH-indicator paper Litmus paper red
roll L 4.8 m , with color scale, reag. Ph. Eur., MQuant®
Sinônimo(s):
pH chemical test paper paper Litmus paper red, pH test paper paper Litmus paper red
About This Item
Produtos recomendados
Agency
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
linha de produto
MQuant®
Características
non-bleeding: no
C do rolo
4.8 m , with color scale
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2