Documentos Principais
1.07238
Supelco
Phenolphthalein solution
pH indicator solution, 0.375% in Methanol
About This Item
Código UNSPSC:
12171502
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Phenolphthalein solution 0.375% in methanol,
Agency
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Lim. expl.
5.5-36.5 % (v/v)
temperatura de transição
flash point 11 °C
densidade
0.80 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
11 °C