Documentos Principais
1.07151
Supelco
Paraffin
46-48, in block form
Sinônimo(s):
Paraffin
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12181503
Número do índice EC:
232-315-6
NACRES:
NB.51
Nível de qualidade
Formulário
solid
temperatura de autoignição
>300 °C
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impurezas
≤0.015% Sulfate (SO4)
pH
7
p.e.
>300 °C/1013 hPa
pf
42-72 °C
densidade
0.90 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Aplicação
Paraffin can be used as a solvent:
  • To synthesize 2,6-diaminopyridines via sodium amide initiated heterogeneous Chichibabin amination of substituted pyridines.
  • In the precipitation polymerisation of styrene and divinylbenzene to prepare acidic ion exchange resin.
  • For the amination of fatty alcohols with fatty primary amines to produce corresponding secondary amines.
Nota de análise
Identity (IR-spectrum): passes test
Acidity or alkalinity: passes test
Solidification point: 46 - 48 °C
Sulfate (SO₄): ≤ 0.015 %
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup