Documentos Principais
1.07150
Supelco
Paraffin
42-44, in block form
Sinônimo(s):
Paraffin
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12181503
Número do índice EC:
232-315-6
NACRES:
NB.51
Nível de qualidade
Formulário
solid
temperatura de autoignição
>300 °C
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impurezas
≤0.015% Sulfate (SO4)
pH
7
p.e.
>300 °C/1013 hPa
pf
42-72 °C
densidade
0.90 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
42-44, in block form
Nota de análise
Identity (IR-spectrum)passes testAcidity or alkalinitypasses testSolidification point42 - 44 °CSulfate (SO₄)≤ 0.015 %
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup