Documentos Principais
1.07054
Supelco
n-Pentane
for analysis EMPARTA®
Sinônimo(s):
Pentane
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
72.15
Beilstein:
969132
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
203-692-4
densidade de vapor
2.48 (vs air)
Nível de qualidade
linha de produto
EMPARTA®
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
500 °F
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
~8.3 %
dilution
(for routine analytical applications)
índice de refração
n20/D 1.358 (lit.)
p.e.
35-36 °C (lit.)
pf
−130 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -48 °C (refers to pure substance)
solubilidade
0.4 g/L
densidade
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Pentane reagent grade, 98%
Sigma-Aldrich
158941
Pentane