Documentos Principais
1.06350
Sigma-Aldrich
Sodium hydrogen sulfate monohydrate
extra pure, Technipur®
Sinônimo(s):
Sodium bisulfate monohydrate, Sodium hydrate hydrogen sulfate, Sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, Sodium hydrogensulfate hydrate, Sodium hydrogen sulfate monohydrate
About This Item
Fórmula linear:
NaHSO4 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
138.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
183 °C (decomposition)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H]O[H].OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Na.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
chave InChI
JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Sodium hydrogen sulfate monohydrate can be used as a component of:
  • An electrolytic system used to prepare nanotube arrays via anodization of titanium foils for hydrogen gas sensing applications.
  • The mixture of phosphates of copper and sodium, which can be used as a heat storage material.
Informações legais
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1