Documentos Principais
769339
Sigma-Aldrich
Sodium hydrogen sulfate monohydrate
≥99% (T)
Sinônimo(s):
Sodium bisulfate monohydrate, Sodium hydrogen sulfate monohydrate
About This Item
Fórmula linear:
NaHSO4 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
138.08
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (T)
Formulário
crystalline
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.003%
traços de cátion
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.003%
heavy metals (as Pb): ≤0.004%
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H]O[H].OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Na.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
chave InChI
JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
The monohydrate of sodium hydrogen sulfate finds application as catalyst in organic reactions such as esterification of carboxylic acids and alcohols.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Shaterian, HR., et al.
Chin. J. Chem., 26, 338-342 (2008)
Synthesis of thiol-functionalized spent grain as a novel adsorbent for divalent metal ions.
Chai, L., et al.
Bioresource Technology, 101(15), 6269-6272 (2010)
Catalytic esterifications of carboxylic acids and alcohols by sodium bisulfate monohydrate.
Li YQ.
Synthetic Communications, 29(22), 3901-3903 (1999)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
769339-500G4061832988689
769339-25G