Documentos Principais
1.05986
Supelco
Carbonato de cálcio
for producing CO₂
Sinônimo(s):
Calcium carbonate
About This Item
Fórmula linear:
CaCO3
Número CAS:
Peso molecular:
100.09
Beilstein:
8008338
Número MDL:
Código UNSPSC:
11111605
Número do índice EC:
207-439-9
NACRES:
NB.21
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
6450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pf
825 °C (decomposition)
densidade
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
densidade volumétrica
300‑1400 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
chave InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Nota de análise
Identity: passes test
Particle size (0.5-2 mm): ≥ 95 %