Key Documents
1.05565
Supelco
TLC plastic sheets, Cellulose F
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, plastic support
Sinônimo(s):
Cellulose F Thin-layer Chromatography Plates
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiais
cellulose matrix
plastic support
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 25 sheets
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
espessura da camada
70-110 μm
bainha C × L
20 cm × 20 cm
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
25 Plastic sheets 20 x 20 cm
Ligação
Replaces: 5565-7; 5565