104678
Cellvento® ModiFeed Gal+ COMP
Chemically defined cell culture feed - EMPROVE® CCM
Fabricação farmacêutica
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Cellvento® ModiFeed Gal+ COMP, Chemically defined cell culture feed - EMPROVE® CCM
Nível de qualidade
descrição
shipped with cooling packs
linha de produto
Cellvento®
Formulário
dry powder
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Reduced complexity in fed-batch process
- Complete feed maximizing galactosylation
- Highly concentrated to reduce required feed volume
- Compacted format for conventient handling
- Higher liquid feed stability at room temperature
Quantidade