1.04208
Brilliant green (hydrogen sulfate) (C.I. 42040)
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
potência
300-400 mg/kg LD50, oral (Rat)
composição
Dye, ≥95% spectrophotometric assay
pH
2.5 (25 °C, 10 g/L in H2O)
pf
210 °C (decomposition)
solubilidade
100 g/L
densidade volumétrica
500‑600 kg/m3
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C27H33N2.H2O4S/c1-5-28(6-2)25-18-14-23(15-19-25)27(22-12-10-9-11-13-22)24-16-20-26(21-17-24)29(7-3)8-4;1-5(2,3)4/h9-21H,5-8H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Identity
- Hydrogen sulfate (as sulfur):
passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
Absorption maximum λ max (ethanol 50 %): 628 - 632 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 g/l; ethanol 50 %): 2210 - 2350
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 5 %
Suitability for microscopy: passes test
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3