Documentos Principais
1.04013
Supelco
Furfural
GR for analysis ACS
Sinônimo(s):
Furfural, 2-Furancarbaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4O2
Número CAS:
Peso molecular:
96.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número do índice EC:
202-627-7
grau:
ACS reagent
Ensaio:
≥98% (GC)
p.e.:
162 °C/1013 hPa
pressão de vapor:
1 hPa ( 20 °C)
grau
ACS reagent
pressão de vapor
1 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
315 °C
potência
65 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
2.1-19.3 % (v/v)
p.e.
162 °C/1013 hPa
pf
-37 °C
temperatura de transição
flash point 60 °C
solubilidade
83 g/L
densidade
1.16 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
chave InChI
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/20 °C): 1.155 - 1.163
Titrable free acid: ≤ 0.02 meq/g
Evaporation residue: ≤ 0.5 %
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°C)
58 °C - closed cup