Documentos Principais
1.03121
Supelco
Sulfato de N,N-dietil-1,4-fenilenodiamônio
GR for analysis
Sinônimo(s):
Sulfato de N,N-dietil-1,4-fenilenodiamônio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18N2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
262.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
228-500-6
NACRES:
NA.05
Nível de qualidade
Formulário
solid
temperatura de autoignição
540 °C
potência
497 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.0-2.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
p.e.
274-275 °C/1013 hPa
pf
184-186 °C
solubilidade
500 g/L
densidade volumétrica
580 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H](CC)(CC)c1ccc(cc1)[N+H3]
InChI
1S/C10H16N2.H2O4S/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10;1-5(2,3)4/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
AYLDJQABCMPYEN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Teor: ≥ 99,5%
Identidade (espectro IV): passa no teste
Valor de pH (5%, água): 2,0-2,2
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,001%
Fe (ferro): ≤ 0,001%
Cinza sulfatada (600 °C): ≤ 0,05%
Água (de acordo com o método de Karl Fischer): ≤ 0,5%
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3