Key Documents
1.02204
Supelco
Charcoal wood
powder
Sinônimo(s):
Charcoal wood
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C
Número CAS:
Peso molecular:
12.01
Código UNSPSC:
11101522
Número do índice EC:
231-153-3
NACRES:
NB.51
Nível de qualidade
forma
powder
resíduo de ignição
≤7% (600 °C)
tamanho de partícula
<0.15 mm (~99%)
pf
3550 °C
densidade volumétrica
410 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Residue on ignition (600 °C): ≤ 7 %
Particle size (< 0.15 mm): about 99%
Carbonization: conforms
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4