Documentos Principais
1.01948
Supelco
Bromo
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Bromo
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
159.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
Número do índice EC:
231-778-1
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
233 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Formulário
liquid
Viscosidade cinemática
0.314 cSt(20 °C)
p.e.
58.8 °C/1013 hPa
pf
-7.3 °C
solubilidade
35 g/L
densidade
3.12 g/cm3 at 20 °C (liquid)
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-]
InChI
1S/BrH/h1H/p-1
chave InChI
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
para análise EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur.
Aplicação
Bromo para análise EMSURE® ACS, ISO, Reag. da Ph. Eur. CAS 7726-95-6, massa molar 159,81 g/mol.
Nota de análise
Teor≥ 99,5%Cloro (Cl)≤ 500 ppmIodo (I)≤ 10 ppmMetais pesados (como Pb)≤ 2 ppmCompostos de enxofre (como SO4)≤ 5 ppmAl (alumínio)≤ 0,050 ppmBa (bário)≤ 0,100 ppmBe (berílio)≤ 0,020 ppmBi (bismuto)≤ 0,100 ppmCa (cálcio)≤ 0,200 ppmCd (cádmio)≤ 0,050 ppmCo (cobalto)≤ 0,020 ppmCr (cromo)≤ 0,050 ppmCu (cobre)≤ 0,100 ppmFe (ferro)≤ 0,500 ppmGe (germânio)≤ 0,050 ppmK (potássio)≤ 0,100 ppmLi (lítio)≤ 0,020 ppmMg (magnésio)≤ 0,500 ppmMn (manganês)≤ 0,020 ppmMo (molibdênio)≤ 0,020 ppmNa (sódio)≤ 0,500 ppmNi (níquel)≤ 0,020 ppmSr (estrôncio)≤ 0,020 ppmTi (titânio)≤ 0,100 ppmTl (tálio)≤ 0,050 ppmV (vanádio)≤ 0,050 ppmZn (zinco)≤ 0,100 ppmZr (zircônio)≤ 0,100 ppmCompostos de bromo orgânicospassa no testeMatéria não volátil≤ 50 ppmDensidade (d 20/20): cerca de 3,1 g/cm³
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2