1.01654
Endonuclease
purity grade II (>90%) for biotechnology
Sinônimo(s):
Endonuclease from Serratia marcescens
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Serratia marcescens
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
concentração
≥250 units/μL
pH
8.0 (25 °C in water)
aplicação(ões)
pharma/biopharma processes
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1