Key Documents
1.01599
Supelco
4-Bromoaniline
GR for analysis
Sinônimo(s):
4-Bromoaniline, p-Bromoaniline, p-Bromophenylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6BrN
Número CAS:
Peso molecular:
172.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
203-393-9
Nível de qualidade
forma
solid
potência
456 mg/kg LD50, oral (Rat)
536 mg/kg LD50, skin (Rat)
pb
230-250 °C/1013 hPa
pf
60-64 °C
densidade volumétrica
810 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
chave InChI
WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Purity (GC): ≥ 99 % (a/a)
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 62 - 64 °C
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.1 %
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3