Documentos Principais
1.01261
Supelco
Aniline
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Aniline, Aminobenzene, Phenylamine, Benzenamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7N
Número CAS:
Peso molecular:
93.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
200-539-3
NACRES:
NA.21
pressão de vapor
0.5 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.5% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
540 °C
potência
840 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.2-11 % (v/v)
Impurezas
≤0.003% Nitrobenzene (GC)
≤0.005% Sulfated ash
≤0.1% Water
pH
8.8 (20 °C, 36 g/L in H2O)
pb
184 °C/1013 hPa
pf
-6.2 °C
temperatura de transição
flash point 76 °C
solubilidade
36 g/L
densidade
1.02 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
chave InChI
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Nota de análise
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Nitrobenzene (GC): ≤ 0.003 %
Sulfated ash: ≤ 0.005 %
Water: ≤ 0.1 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Straightforward HPTLC-MS analysis of lactose in dairy products (milk or yoghurt) using only protein crash, centrifugation and dilution as sample preparation.
Catalyst screening, KitAlysis™ High-Throughput Screening Kits, Thin layer chromatography (TLC), parallel analysis, parallel synthesisigh-Throughput Buchwald-Hartwig Amination Reaction Screening Kit, TLC-MS analysis