1.01167
Amido black 10 B (C.I.20470)
for electrophoresis
Sinônimo(s):
Amido black 10 B (C.I.20470), Black acid 1, Amido black 10 B (C.I. 20470), Naphthol blue black
forma
solid
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
composição
Dye, ≥80% spectrophotometric assay
pH
9.0 (25 °C, 10 g/L in H2O)
solubilidade
10 g/L
densidade volumétrica
670 kg/m3
εmax
750-960 at 617-620 nm in water at 0.01 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C22H16N6O9S2.2Na/c23-19-18-12(11-17(39(35,36)37)21(22(18)29)27-24-13-4-2-1-3-5-13)10-16(38(32,33)34)20(19)26-25-14-6-8-15(9-7-14)28(30)31;;/h1-11,24H,23H2,(H,32,33,34)(H,35,36,37);;/q;2*+1/p-2/b26-25?,27-21+;;
chave InChI
HKBVRFLHNUEVRO-DWTBGCDMSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de análise
Identity
- sodium:
passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
Absorption maximum λ max (water): 617 - 620 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.01 g/l; water): 750 - 960
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 10 %
Suitability for electrophoresis: passes test
Suitability as redox indicator: passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3