100068
17-AAG
according to ISO 10272, A less toxic, potent, synthetic derivative of the ansamycin benzoquinone antibiotic Geldanamycin, Streptomyces hygroscopicus., GranuCult® prime
Sinônimo(s):
17-AAG, NSC-330507, 17-AG, 17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin, 17-Allylaminogeldanamycin
About This Item
Produtos recomendados
Agency
according to ISO 10272
Nível de qualidade
linha de produto
GranuCult® prime
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
medium granules (dehydrated (DCM))
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
GranuCult®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
técnica(s)
microbiological culture: suitable
cor
purple
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
adequação
Listeria spp.
InChI
1S/C31H43N3O8/c1-8-12-33-26-21-13-17(2)14-25(41-7)27(36)19(4)15-20(5)29(42-31(32)39)24(40-6)11-9-10-18(3)30(38)34-22(28(21)37)16-23(26)35/h8-11,15-17,19,24-25,27,29,33,36H,1,12-14H2,2-7H3,(H2,32,39)(H,34,38)/b11-9+,18-10-,20-15+/t17-,19-,24-,25-,27+,29-/m1/s1
chave InChI
AYUNIORJHRXIBJ-CQFHKJEWSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Hsp90
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Clarke, P.A., et al. 2002. Oncogene19, 4125.
Clarke, P.A., et al. 2000. Oncogene19, 4125.
Schulte, T.W., and Neckers, L.M. 1998. Cancer Chemother. Pharmacol.42, 273.
Schnur, R.C., et al. 1995. J. Med. Chem.38, 3806.