09-818
Anti-CARM1 Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
Protein arginine N-methyltransferase 4, coactivator-associated arginine methyltransferase 1, coactivator-associated arginine methyltransferase-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CARM1(10498)
mouse ... Carm1(59035)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
A 1 μg/mL dilution of this lot detected CARM1 in HeLa nuclear extracts. (Figure A).
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Included Positive Antigen Control: Catalog # 12-309, HeLa nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1