Documentos
07-832
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-FAK (Tyr861) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
Focal Adhesion Kinase, pp125FAK, FADK1, PTK2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
chicken, human, mouse
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr861)
Informações sobre genes
human ... PTK2(5747)
Especificidade
Predicted to cross-react with rat based on sequence homology (100%), but have not been tested.
Recognizes phosphorylated FAK (Tyr861)
Imunogênio
Peptide corresponding to amino acid region encompassing the human, mouse, rat, chicken, and frog phospho-FAK (Tyr861)
Aplicação
Detect phospho-FAK (Tyr861) using this Anti-phospho-FAK (Tyr861) Antibody validated for use in WB & IC.
Descrição-alvo
125 kDa
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Focal adhesion kinase signaling controls cyclic tensile strain enhanced collagen I-induced osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells.
Donald F Ward,William A Williams,Nicole E Schapiro,Genevieve L Weber,Samuel R Christy et al.
Molecular & Cellular Biomechanics : Mcb null