07-544
Anti-phospho-nNOS/NOS I (Ser1417) Antibody
Upstate®, from rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer1417)
Informações sobre genes
human ... NOS1(4842)
rat ... Nos1(24598)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Oxidative Stress
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Outras notas