SAB5702298
Anti-nNOS Antibody, clone 5K9R2, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
NOS1, IHPS1, N-NOS, NC-NOS, NOS, bNOS, nNOS, nitric oxide synthase 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
5K9R2, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
160 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
3 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
QLAESVYRALKEQGGHIYVCGDVTMAADVLKAIQRIMTQQGKLSAEDAGVFISRMRDDNRYHEDIFGVTLRTYEVTNRLRSESIAFIEESKKDTDEVFSS
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... nNOS (4842)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1