Documentos Principais
04-811
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-eNOS/NOS III (Thr495) Antibody, rabbit monoclonal
culture supernatant, Upstate®
Sinônimo(s):
NOS III, endothelial nitric oxidase synthase, endothelial nitric oxide synthase, nitric oxide synthase 3 (endothelial cell)
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
bovine
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr495)
Informações sobre genes
mouse ... Nos3(287024)
Especificidade
Predicted cross-reactivity with human, rabbit, mouse and rat
Recognizes phosphorylated eNOS/NOS III.
Imunogênio
Peptide containing the sequence KK[pT]FK in which pT corresponds to phosphothreonine at residue 495 of human eNOS/NOS III
Aplicação
This Anti-phospho-eNOS/NOS III (Thr495) Antibody is validated for use in WB for the detection of phospho-eNOS/NOS III (Thr495).
Western Blot Analysis:
A 1:2,000-1:10,000 dilution of this lot detected phosphorylated eNOS/NOS III in fetal bovine heart endothelial cell lysate.
Qualidade
routinely evaluated by immunoblot on fetal bovine heart endothelial cell lysate
Descrição-alvo
135 kDa
Ligação
Replaces: 05-811
forma física
Cultured supernatant in 0.05% sodium azide
Nota de análise
Control
Fetal bovine heart endothelial cell lysate
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Novel protective role of endogenous cardiac myocyte P2X4 receptors in heart failure.
Yang, T; Shen, JB; Yang, R; Redden, J; Dodge-Kafka, K; Grady, J; Jacobson, KA; Liang, BT
Circulation. Heart Failure null
Martina Monti et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 351(3), 500-509 (2014-09-23)
At the cardiovascular level, nitric oxide (NO) controls smooth muscle functions, maintains vascular integrity, and exerts an antihypertensive effect. Metal-nonoates are a recently discovered class of NO donors, with NO release modulated through the complexation of the N-aminoethylpiperazine N-diazeniumdiolate ligand