07-520
Anti-eNOS/NOS III Antibody, CT
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
Constitutive NOS, Endothelial NOS, Endothelial NOS, Endothelial NOS, endothelial nitric oxide synthase, nitric oxide synthase 3 (endothelial cell)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, pig, guinea pig, rat, canine, human, bovine
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... Nos3(287024)
dog ... Nos3(403784)
guinea pig ... Nos3(100135577)
human ... NOS3(4846)
mouse ... Nos3(18127)
pig ... Nos3(397557)
rat ... Nos3(24600)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected eNOS/NOS III in RIPA lysates from HUVEC cells.
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Platelets, placenta, liver and kidney.
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1