04-150
Anti-AIRE Antibody, clone 5H12
clone 5H12, from rat
Sinônimo(s):
Autoimmune regulator, Autoimmune polyendocrinopathy candidiasis ectodermal dystrophy protein homolog, APECED protein homolog, AIRE
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5H12, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2cκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Aire(11634)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected AIRE in mouse thymus sections (Hubert, F. X., et al. (2008). J Immunol. 180(6):3824-3832.).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected AIRE in mouse thymic epithelial cells (Guerau-de-Arellano, M., et al. (2009). J Exp Med. 206(6):1245-1252.).
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 4 µg of this antibody detected AIRE in 1X10E6 mouse primary splenocytes.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1