MABF235
Anti-AIRE Antibody, clone Mab155
clone Mab155, 1 mg/mL, from mouse
Sinônimo(s):
Autoimmune regulator, Autoimmune polyendocrinopathy candidiasis ectodermal dystrophy protein, APECED protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Mab155, monoclonal
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AIRE(326)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected AIRE in freshly isolated endogenous peripheral blood lymphocytes (Rinderle, C., et al. (1999). Human Molecular Genetics. 8(2):277-290).
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected AIRE in human PBMC cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1