07-507
Anti-phospho-BMK1/Erk5 (Thr218/Tyr220) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
Anti-Anti-BMK1, Anti-Anti-ERK4, Anti-Anti-ERK5, Anti-Anti-PRKM7
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, mouse, bovine, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr218/pTyr220)
Informações sobre genes
bovine ... Mapk7(537703)
human ... MAPK7(5598)
mouse ... Mapk7(23939)
rat ... Mapk7(114509)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
HeLa cell lysate, HeLa cell lysate+ non-phosphorylated protein, and HeLa cell lysate + phosphorylated peptide were probed with Cat. No. 07-507, Anti-phospho-BMK 1/ERK5 (Thr218/Tyr220) (1µg/mL(1:1000) dilution). Proteins were visualized using a Donkey Anti-Rabbit IgG secondary antibody conjugated to HRP and a chemiluminesence detection system.
Arrow indicates BMK1/ERK5 (~115 kDa) on HeLa cell lysate & HeLa cell lysate + non-phosphorylated peptide. No band is present on the HeLa cell lysate + phosphorylated peptide indicating successful peptide inhibition of the antibody.
Signaling
MAP Kinases
Qualidade
Western Blot/Peptide Inhibition Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected phospho-BMK1/Erk5 (Thr218/Tyr220) in HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Sorbitol-treated HeLa cells
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1