Documentos Principais
PC474
Sigma-Aldrich
Anti-PCNA (247-261) (Ab-5) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Proliferating Cell Nuclear Antigen
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PCNA(5111)
Descrição geral
Rabbit polyclonal antibody supplied as undiluted serum. Recognizes the ~36-37 kDa PCNA protein.
Recognizes the ~37 kDa PCNA protein in MCF-7 cells.
This Anti-PCNA (247-261) (Ab-5) Rabbit pAb is validated for use in Immunoprecipitation for the detection of PCNA (247-261) (Ab-5).
Imunogênio
Human
a synthetic peptide corresponding to amino acids 247-261 of human PCNA
Aplicação
Immunoprecipitation (1:250-1:1000)
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
Undiluted serum.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análise
Positive Control
MCF7 cells
Outras notas
Miyachi, K., et al. 1990. J. Immunol.121, 2228.
Waseem, N.H. and Lane, D.P. 1990. Science96, 121.
Suzuka, I., et al. 1989. Proc. Natl. Acad. Sci. USA86, 3189.
Bravo, R., et al. 1987. Nature (London)326, 515.
Bravo, R. and MacDonald-Bravo, H. 1987. J. Cell. Biol.105, 1549.
Will immunoprecipitate PCNA when complexed with other proteins. Antibody should be titrated for optimal results in individual systems.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Richard Belvindrah et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 22(9), 3594-3607 (2002-04-30)
mCD24, a glycosylphosphatidylinositol-anchored highly glycosylated molecule, is expressed on differentiating neurons during development. In the adult CNS, its expression is restricted to immature neurons located in two regions showing ongoing neurogenesis: the subventricular zone (SVZ) of the lateral ventricle pathway