07-260
Anti-AUF1 Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
Anti-AUF1, Anti-AUF1A, Anti-HNRPD, Anti-P37, Anti-hnRNPD0
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HNRNPD(3184)
mouse ... Hnrnpd(11991)
rat ... Hnrnpd(79256)
Descrição geral
AUF1 is a bcl2 mRNA binding protein and potentially all its isoforms are able to form complexes with the bcl2 ARE. ARE mediated bcl2 mRNA downregulation during apoptosis involves AUF1 and suggest different roles for its four isoforms.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
RNA Binding Protein (RBP)
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-309, Hela cell nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 μL of extract and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced extract per lane for minigels.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1