Documentos Principais
07-214
Sigma-Aldrich
Anticorpo antidimetil-histona H3 (Arg17)
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
H3R17me2, Histone H3 (di methyl R17), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, vertebrates
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
trimethylation (Arg17)
Informações sobre genes
human ... H3C1(8350)
Descrição geral
A histona H3.1t (UniProt: Q16695; também conhecida como H3/t, H3tm, H3/g) é codificada pelo gene HIST3H3 (também conhecido como H3FT) (ID do gene: 8290) em humanos. A histona H3 possui duas variantes principais, H3.1 e H3.3, que apresentam diferentes padrões de localização genômica em animais. Os complexos H3.1 e H3.3 também possuem chaperonas de histonas distintas, CAF-1 e HIRA, que desempenham um papel importante na mediação da montagem de nucleossomos dependente e independente da síntese de DNA. Foi relatado que a histona H3.1 atua como a histona canônica, que é incorporada durante a replicação do DNA, enquanto a H3.3 atua como a histona de substituição, que pode ser incorporada fora da fase S durante processos que rompem a cromatina, como a transcrição. A histona H 3.1 é um componente importante do nucleossomo que está presente apenas em mamíferos e, em geral, é enriquecida em termos de acetilação da lisina 15 e desmetilação da lisina 10 (HeK9Me2). Ela é expressa durante a fase S, depois a sua expressão diminui significativamente à medida que a divisão celular diminui durante o processo de diferenciação. A expressão da histona H 3.1 mostra-se dependente da replicação. Sua presença no local de danos ao DNA induzidos por UV também foi relatada. Demonstrou-se também que os tetrâmeros H3.1/H4 não se dividem e permanecem intactos durante a deposição dependente da replicação da variante H3.1. A dimetilação de H3 na arginina 17 foi associada à ativação gênica. Ademais, a ativação dessa modificação está ligada à regulação do destino celular e aumenta o potencial de pluripotência das células-tronco. Foi mostrado que nas células beta pancreáticas, a expressão da proteína arginina metiltransferase 4 (PRMT4) e a desmetilação da arginina 17 aumentam em condições de alta concentração de glicose. (Ref.: Kim, JK et al. (2015). J. Mol. Endocrinol. 54(3); 315-24).
Especificidade
Espera-se ampla reatividade cruzada com base na homologia de sequência entre espécies.
Este anticorpo policlonal de coelho detecta especificamente a histona H3 humana dimetilada na arginina 17.
Imunogênio
Peptídeo linear conjugado com BSA correspondente a 11 aminoácidos da região N-terminal da histona H3 humana dimetilada na arginina 17 (metionina removida).
Aplicação
Análise de ensaio de inibição de peptídeos/western blot: uma diluição de 1:7.500 de um lote representativo detectou dimetil-histona H3 (Arg17) em histona H3 com CARM1. A dimetilação foi inibida na presença de peptídeo contendo Dimetil Arg17.
ELISA:
um lote anterior deste anticorpo foi usado em ELISA. Em diluições maiores que 1:2.000, este anticorpo é específico para peptídeos contendo Arg17 dimetilada. Nenhuma reatividade cruzada foi detectada com um peptídeo contendo Arg26 dimetilada.
Imunocitoquímica:
Um laboratório independente demonstrou imunocoloração positiva para metilação específica de CARM-1 da histona H3 em células 3134.
Categoria de pesquisa
Epigenética e função nuclear
O anticorpo antidimetil-histona H3 (Arg17) é um anticorpo policlonal de coelho para detecção de dimetil-histona H3 (Arg17), também conhecida como H3R17me2, histona H3 (dimetil R17) e foi validado em ELISA, inibição de peptídeo por ICQ e WB.
Subcategoria de pesquisa
Histonas
Qualidade
Avaliado por western blot em histona H3 com CARM1.
Análise de western blot: uma diluição de 1:7.500 deste anticorpo detectou dimetil-histona H3 (Arg17) em histona H3 tratada com histona-arginina metiltransferase (CARM1).
Descrição-alvo
aproximadamente 17 kDa observado; 15,51 kDa calculado. Bandas não caracterizadas podem ser observadas em um ou mais lisados.
forma física
Anticorpo policlonal de coelho purificado em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com 0,05% de azida sódica.
Cromatografia por imunoafinidade
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a -20 °C a partir da data de recebimento. Recomendações de manuseio: Após o recebimento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a –20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Nota de análise
Controle
Preparado de histonas de timo de bezerro, extrato ácido de células HeLa.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Cell-type selective chromatin remodeling defines the active subset of FOXA1-bound enhancers.
Eeckhoute, J; Lupien, M; Meyer, CA; Verzi, MP; Shivdasani, RA; Liu, XS; Brown, M
Genome Research null
HuD interacts with survival motor neuron protein and can rescue spinal muscular atrophy-like neuronal defects.
Hubers, L; Valderrama-Carvajal, H; Laframboise, J; Timbers, J; Sanchez, G; Cote, J
Human Molecular Genetics null
Coactivator-associated arginine methyltransferase-1 enhances nuclear factor-kappaB-mediated gene transcription through methylation of histone H3 at arginine 17.
Miao, F; Li, S; Chavez, V; Lanting, L; Natarajan, R
Molecular Endocrinology null
Multiple mechanisms induce transcriptional silencing of a subset of genes, including oestrogen receptor alpha, in response to deacetylase inhibition by valproic acid and trichostatin A.
Reid, G; Metivier, R; Lin, CY; Denger, S; Ibberson, D; Ivacevic, T; Brand, H; Benes et al.
Oncogene null
Amit K Behera et al.
Oncotarget, 10(38), 3709-3724 (2019-06-21)
Coactivator associated arginine methyltransferase 1 (CARM1) has been functionally implicated in maintenance of pluripotency, cellular differentiation and tumorigenesis; where it plays regulatory roles by virtue of its ability to coactivate transcription as well as to modulate protein function as an