07-2126
Anti-phospho-FOXO1 Antibody (Thr24)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Forkhead box protein O1, Forkhead box protein O1A, Forkhead in rhabdomyosarcoma
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr24)
Informações sobre genes
human ... FOXO1(2308)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Transcription Factors
Qualidade
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected phospho-FOXO1 (Thr24) in HEK293 cell lysate untreated and BMP2-treated.
Descrição-alvo
Calculated molecular weight is 70 kDa FOXO1 has been shown to migrate to ~78 kDa in western blots (Kamei, Y., et al. (2004). JBC. 279(39):41114-41123).
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HEK293 cell lysate untreated and BMP2-treated
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1