07-1533
Anti-JMJD3 (NT) Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
JMJD, JmjC domain-containing protein 3, Jumonji domain-containing protein 3, Lysine demethylase 6B, jumonji domain containing 3, jumonji domain containing 3, histone lysine demethylase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KDM6B(23135)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
This antibody is reported by an
outside laboratory to be suitable for ELISA.
Immunohistochemistry:
This antibody is reported by an outside laboratory to be suitable for immuno-histochemistry.
Immunocytochemistry Analysis:
Confocal immunofluorescence analysis of HeLa and NIH/3T3 using 1:100 dilution of anti-JMJD3 (N-Terminus) (Red). Actin filaments have been labeled with Alexa Fluor 488 -Phalloidin (Green).
Western Blot Analysis:
The antibody recognizes JMJD3 in HeLa cell lysates.
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Chromatin Biology
Qualidade
Recognizes JMJD3 in HeLa, NIH 3T3, and A431 cells by cytochemistry (1:50 – 1:100 dilution).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial to pellet the solution. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
HeLa cells
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2