07-130
Anti-Ezrin Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
Anti-CVIL, Anti-CVL, Anti-HEL-S-105, Anti-VIL2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Ezr(22350)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for mingels.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1