SAB4200806
Anti-Ezrin antibody, Mouse monoclonal
clone 3C12, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Cytovillin, Villin-2, p81
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3C12, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~80 kDa
reatividade de espécies
bovine, canine, hamster, kangaroo, human, monkey, rat, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 1-2 μg/mL using using canine MDCK cells extract
immunofluorescence: 0.5-1 μg/mL using human epidermoid carcinoma A431 cells.
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Ezr(22350)
Descrição geral
The ERM proteins family are involved in the functional expression of membrane proteins on the cell surface, integrate Rho guanosine 5′-triphosphatase (GTPase) signaling regulating cytoskeletal organization and act as protein kinase A (PKA)-anchoring proteins. Therefore, ERM proteins seem to play an important role in the membrane transport of electrolytes by ion channels and transporters.
Imunogênio
Aplicação
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)