07-1014
Anti-Upf1 Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
ATP-dependent helicase RENT1, Nonsense mRNA reducing factor 1, UP Frameshift 1, UPF1 regulator of nonsense transcripts homolog (yeast), Up-frameshift suppressor 1 homolog, delta helicase, regulator of nonsense transcripts 1, up-frameshift mutation 1 homo
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse, bovine, canine, rat
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UPF1(5976)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Binding Protein (RBP)
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5-2 µg/mL of this antibody detected Upf1 in U2OS cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
U2OS cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1