Documentos Principais
ST1551
Sigma-Aldrich
Anti-GGT1 Mouse mAb (1F9)
liquid, clone 1F9, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-γ-Glutamyltransferase1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F9, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human, mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2α
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GGT1(2678)
Descrição geral
Anti-GGT1, mouse monoclonal, clone 1F9, recognizes the ~60 kDa GGT1 protein in NIH3T3 cells and human testes tissue. It is validated for Western blotting & immunohistochemistry on paraffin sections.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~60 kDa GGT1 protein.
Recognizes the ~60 kDa GGT1 protein in NIH3T3 cells and human testes tissue.
Imunogênio
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids 381-471 of human GGT1, expressed as a GST fusion protein
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Nota de análise
Positive Control
NIH3T3 cells, Human testes tissue
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Julieta N Caballero et al.
PloS one, 8(6), e65364-e65364 (2013-06-21)
Acquisition of fertilization ability by spermatozoa during epididymal transit occurs in part by the transfer of molecules from membranous vesicles called epididymosomes. Epididymosomes are heterogeneous in terms of both size and molecular composition. Exosomes and other related small membranous vesicles