05-1117
Anti-VEGF Antibody, clone VG1
ascites fluid, clone VG1, from mouse
Sinônimo(s):
Vascular permeability factor, vascular endothelial growth factor, vascular endothelial growth factor A, vascular endothelial growth factor isoform VEGF165
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
clone
VG1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected VEGF on 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
NIH/3T3 cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1