07-030-AF488
Anti-dimethyl-Histone H3 (Lys4) Antibody, Alexa Fluor™ 488 conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
H3K4me2, H3.3B, Lys4 dimethylated, H3 histone, family 3A, Lys4 dimethylated, H3 histone, family 3B, Lys4 dimethylated, Histone H3, Lys4 dimethylated
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
Tetrahymena sp., human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
dimethylation (Lys4)
Informações sobre genes
human ... HIST1H3F(8968)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
The unconjugated antiserum (Cat. No. 07-030) is shown to be suitable also for dot blot, chromatin immunoprecipitation (ChIP), ChIP-seq, immunocytochemistry, immunofluorescence, and Western blotting applications.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected nuclear histone H3 Lys4 dimethylation in HepG2 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2