06-983
Anti-GADS Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
Anti-GADS, Anti-GRAP-2, Anti-GRB2L, Anti-GRBLG, Anti-GRID, Anti-GRPL, Anti-GrbX, Anti-Grf40, Anti-Mona, Anti-P38
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRAP2(9402)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-303, Jurkat cell lysate.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1