Documentos Principais
ERMBF446B
Maize GMO Standard ERM-BF446
100% (MIR162) Maize for the detection of GMO maize (MIR162) with PCR, ERM®, certified reference material
Sinônimo(s):
Maize MIR162, GMO Standard ERM-BF446
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
food and beverages
temperatura de armazenamento
2-8°C
Nota de análise
For more information please click on the below product number:
ERMBF446B
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)