06-172-I
Anti-Na+/K+ ATPase alpha-3
from rabbit
Sinônimo(s):
ATP1A3, Na+/K+ ATPase alpha-3, Sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha-3, Na(+)/K(+) ATPase alpha-3 subunit, Na(+)/K(+) ATPase alpha(III) subunit, Sodium pump subunit alpha-3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Atp1A1(24211)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Na+/K+ ATPase alpha-3 in 10 µg of adult human brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1