CC43
Anti-Cdh1 (Ab-2) Mouse mAb (DH01)
liquid, clone DH01, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DH01, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDH1(999)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (1 g/ml)
Immunoprecipitation (2 g/mg protein lysate)
Embalagem
Advertência
forma física
Nota de análise
Normal mouse serum
Junkat or LS174T cells
Outras notas
Petersen, B.O., et al. 2000 Genes Dev.14, 2330.
Pfleger, C.M., et al. 2001 Genes Dev.15, 1759.
Sorensen, C.S., et al. 2001 Mol. Cell Biol.21, 3692.
Gieffers, C., et al. 1999 Proc. Natl. Acad. Sci. USA96, 11317.
Visintin, R., et al. 1997 Science278, 460.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1